Learn More
Alla France™ M50-Hydrometer
Alla France™ M50 Hydrometer ist für die Messung der relativen Dichte einer Flüssigkeit ausgelegt.
Marke:  Alla France™ 3500MC075/20/B-qp
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11743433
  • 45.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriertemperatur 20 °C
  • Allgemeine Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
0,001 g/mL
270 mm
±0,001
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791
0.75 Bis 0.8 g/ml