Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
50 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie unser Hilfsmittel, um vorgefertigte Primer für PCR- und Sanger-Sequenzierung zu finden und zu bestellen. Diese Primer sind frei von SNPs und Dimern, zielspezifisch und für universelle PCR-Bedingungen geeignet. Sie können unverändert, mit M13-Schwanz, HPLC-aufgereinigt oder entsalzt bestellt werden. Alle Primer werden mittels Massenspektrometrie geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
| Liefertyp | Einzelröhrchen, getrocknet |
| Format | Fest |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometrie |
| Beschreibung | M13 (-21) Vorwärtssequenzierungsprimer, 50 nmol, HPLC-Aufreinigung, 900 pmole minimale angegebene Ausbeute, 5' TGTAAAACGGGCCAGT-Sequenz, in einem einzelnen Röhrchen geliefert, getrocknet, Verwendung für BigDye™ Cycle Sequencing Primer |
| Produkttyp | M13 (-21 ) Vorwärtssequenzierungsprimer |
| Abfolge des Proteinabbaus | 5' TGTAAAACGACGGCCAGT |
| Primer | M13 (-21)-Vorwärtssequenzierungsprimer |
| Menge | 50 nmol |
| Güte | HPLC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | BigDye™ Zyklus-Sequenzierungsprimer |
| Mehr anzeigen |