Learn More
m-Tolyl-acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
m-Tolyl acetate as a pharmaceutical intermediate and antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Tolyl acetate as a pharmaceutical intermediate and antiseptic.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
m-Tolyl acetate as a pharmaceutical intermediate and antiseptic.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Tolyl acetate |
Dichte | 1.05 |
Siedepunkt | 100°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Brechungsindex | 1.502 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1862796 |
Merck Index | 14,2583 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 150.18 |