Learn More
m-Tolylsäureamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425897
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-47-3
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD00007990
InChI-Schlüssel WGRPQCFFBRDZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluamide, benzamide, 3-methyl, m-methylbenzamide, 3-methyl-benzamide, benzamide, 3-methyl-9ci, meta-toluamide, 3-methylbenzamide, acmc-1b8qe, 3-methylbenzenecarboximidic acid
PubChem CID 69253
IUPAC-Name 3-methylbenzamid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluamide
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Menge 100 g
Beilstein 1857374
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%