Learn More
Thermo Scientific™ M-PER™ Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent ist für die hocheffiziente Gesamtproteinextraktion aus Säugerzellkulturen konzipiert.
Das komplette Zelllyse-Reagenz ist ein nicht-denaturierendes Detergenz, das in weniger als 5 Minuten für die Auflösung der Zellmembranen und die Extraktion des gesamten löslichen Zellproteins sorgt. Das M-PER Reagent erfordert wenig oder keinen mechanischen Aufbruch und die Proteinausbeute ist höher als bei Gefrier-/Auftauzyklen und Ultraschallbehandlung. Dieses Reagenz für die Lyse von Säugerzellen ist so effizient, dass sich das Abschaben adhärenter Zellen von der Kultur-Schale erübrigt. Dies gestattet die einfache und direkte Lyse und Analyse von Zellen, die in 24-Well- und 96-Well-Platten gezüchtet wurden. Aus adhärenten oder Suspensionszellen gewonnene Zelllysate sind mit vielen Downstream-Assays kompatibel, einschließlich Immunassays, Enzymassays und einer Vielfalt von gängigen Reporter-Assays.
Leistungsmerkmale:
Schonend – Die schonend reinigende Lyse liefert Extrakte, die unmittelbar mit Coomassie™ (Bradford) und BCA-Protein-Assays oder SDS-PAGE kompatibel sind
Kompatibel – Extrahiert lösliche Proteine in nicht-denaturiertem Zustand. Dies gestattet den direkten Einsatz in der Immunpräzipitation und anderen Affinitätsreinigungsverfahren
Aminfrei und dialysierbar – Die Formulierung gewährleistet die Kompatibilität mit nachfolgenden Assay-Systemen
Praktisch – Die Lyse adhärenter Zellen erfolgt direkt in der Schale oder nach Abschaben und Waschen in Suspension
Nicht denaturierend – Luziferase, β-Galaktosidase, CAT und andere Reportergene bleiben ebenso oder besser erhalten als mit Produkten oder Gefrier- und Auftaumethoden anderer Anbieter.
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | 1 l |
| Format | Flüssig |
| Produkttyp | Reagenz zur Proteinextraktion |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
| Inhalt und Lagerung | Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. |
| Produktlinie | M-PER |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.