Learn More
Thermo Scientific™ M-PER™ Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein
Isolieren Sie mit diesem äußerst effizienten Lyse- und Extraktionsreagenz das Gesamtprotein aus kultivierten Säugetierzellen.
Marke: Thermo Scientific™ 78501
332.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent ist für die hocheffiziente Gesamtproteinextraktion aus Säugerzellkulturen konzipiert.
Das komplette Zelllyse-Reagenz ist ein nicht-denaturierendes Detergenz, das in weniger als 5 Minuten für die Auflösung der Zellmembranen und die Extraktion des gesamten löslichen Zellproteins sorgt. Das M-PER Reagent erfordert wenig oder keinen mechanischen Aufbruch und die Proteinausbeute ist höher als bei Gefrier-/Auftauzyklen und Ultraschallbehandlung. Dieses Reagenz für die Lyse von Säugerzellen ist so effizient, dass sich das Abschaben adhärenter Zellen von der Kultur-Schale erübrigt. Dies gestattet die einfache und direkte Lyse und Analyse von Zellen, die in 24-Well- und 96-Well-Platten gezüchtet wurden. Aus adhärenten oder Suspensionszellen gewonnene Zelllysate sind mit vielen Downstream-Assays kompatibel, einschließlich Immunassays, Enzymassays und einer Vielfalt von gängigen Reporter-Assays.
Leistungsmerkmale:
Schonend – Die schonend reinigende Lyse liefert Extrakte, die unmittelbar mit Coomassie™ (Bradford) und BCA-Protein-Assays oder SDS-PAGE kompatibel sind
Kompatibel – Extrahiert lösliche Proteine in nicht-denaturiertem Zustand. Dies gestattet den direkten Einsatz in der Immunpräzipitation und anderen Affinitätsreinigungsverfahren
Aminfrei und dialysierbar – Die Formulierung gewährleistet die Kompatibilität mit nachfolgenden Assay-Systemen
Praktisch – Die Lyse adhärenter Zellen erfolgt direkt in der Schale oder nach Abschaben und Waschen in Suspension
Nicht denaturierend – Luziferase, β-Galaktosidase, CAT und andere Reportergene bleiben ebenso oder besser erhalten als mit Produkten oder Gefrier- und Auftaumethoden anderer Anbieter.
Spezifikation
250 ml | |
Reagenz zur Proteinextraktion | |
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. |
Flüssig | |
250 ml | |
M-PER™ |