Learn More
M-Ethyltoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294604
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-14-4
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.20
MDL-Nummer MFCD00009259
InChI-Schlüssel ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
IUPAC-Name 1-ethyl-3-methylbenzene
SMILES CCC1=CC=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Ethyltoluene
Schmelzpunkt -97°C to 95°C
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 159.0°C
Flammpunkt 38°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel C2H5C6H4CH3
Brechungsindex 1.4956
Menge 10 g
Beilstein 05,396
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Ethyltoluene, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.