Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419612
Click to view available options
Menge:
250 g
800 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
M-Cresol wird bei der Herstellung von synthetischen Harzen wie Phenol-Formaldehyd-Harzen, Desinfektionsmitteln und fotografischen Entwicklern eingesetzt. Es wird als industrielles Lösungsmittel zur Auflösung von Polymeren wie Polyanilin verwendet. Es dient als Vorläufer von Vitamin E und antiseptischem Amylmetacresol. Es wird als Insulin-Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Diethylether, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, Aluminium und Aluminiumlegierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-39-4
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002302
InChI-Schlüssel RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC-Name 3-Methylphenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Siedepunkt 202°C to 204°C
UN-Nummer UN2076
Beilstein 506719
Merck Index 14,2579
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Geruch Phenol-like
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 1.034
pH 5
Menge 250 g
Flammpunkt 86°C (186°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Cresol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-methylphenol