Learn More
Tocris Bioscience™ m-3M3FBS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044282
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 18044282
Marke: Tocris Bioscience™ 1941/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Phospholipase C activator
Activator of phospholipase C (PLC). Stimulates superoxide generation, Ca2+ release and inositol phosphate formation in a variety of cell types. Also inhibits growth of the leukemic cell lines U937 and THP-1.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-3M3FBS
CAS 200933-14-8
Menge 10 mg
Summenformel C16H16F3NO2S
Formelmasse 343.36
Reinheit >99%
Molekulargewicht 343.36