Learn More
Melford Lysozyme from Chicken Egg White
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
90.85 € - 426.00 €
Spezifikation
CAS 12650-88-3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018447
Unterlagen ansehen
Melford
L38100-1.0
1 g
90.85 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30018449
Unterlagen ansehen
Melford
L38100-5.0
5 g
286.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30018448
Unterlagen ansehen
Melford
L38100-10.0
10 g
426.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
Dry powder stable for 3 - 5 years when stored dry at 2°C to 8°C.
Stock solution is stable up to 3 days at 4°C and up to 1 year at -20°C.
Spezifikation
Spezifikation
12650-88-3
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Lysozyme from Chicken Egg White