Learn More
Invitrogen™ Lysing Solution, Whole Blood Lysing Solution
Lyselösung, Vollblut-Lyselösung
330.00 € - 734.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Produkttyp | Reagenz |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10630734
|
Invitrogen™
GAS010 |
25 mL |
330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10292873
|
Invitrogen™
GAS010S100 |
100 mL |
734.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Invitrogen Cal-Lyse™ ist eine Lyselösung, die die Lyse von Erythrozyten in Proben von antikoaguliertem menschlichem peripherem Blut ermöglicht. Invitrogen Cal-Lyse™-Lysinglösung dient als Hilfe bei der Zählung von Leukozyten, die mit monoklonalen Antikörpern zur durchflusszytometrischen Analyse gefärbt wurden.Sehen Sie hier eine Auswahlhilfe für alle Lösungen und Produkte für die Zelllyse und -konservierung, die sich auf die Fixierung und Permeablisierung von Proben, Blockierungsreagenzien und die Verwendung von Dynabeads™ für die Zellisolierung beziehen.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Reagenz | |
Raumtemperatur |
Für In-vitro-Diagnostik.