Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix S, 15 ml-Röhrchen
Wenn feste oder spröde Proben mit minimalem mechanischen Scheraufwand aufgebrochen werden müssen. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Marke: MP Biomedicals™ 116938025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Matrixtyp: S
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probentyp: Alle Proben, hartes Gewebe, Skelettmuskel, Lunge, Herz, Knochen, Samen, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix S enthält Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Lysematrix S | |
RNase-frei |
15 mL | |
Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen, Lebensmitteln, Pflanzen, Wurzeln, Fixierte Proben, Harte Gewebe, Alle Proben | |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | |
25 x 15 ml | |
Bis zu 2 g pro Präparation |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.