Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-tube Rack
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Marke: MP Biomedicals™ 116984001
204.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Produktübersicht:
- Das Lysematrix E 96-Well-Rack wird mit einem 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Verschlusskappen geliefert.
- Jedes Röhrchen ist mit 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und 1 (einem) 4 mm-Glas-Bead vorgefüllt.
- Bindet keine Nukleinsäuren.
- Anwendungen: Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
- Probentyp: Fäkalien, Boden, Abwasser, Umweltwasser, Schlamm, Tumore
- Probenvolumen: ≤ 80 mg pro Präparation
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
96 | |
RNase-frei |
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien | |
FastPrep-96 | |
Lysematrix E | |
Je 1 | |
weniger als 80 mg pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.