Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einlegeböden
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marke: BUCHI 11L200PH2412113001
32138.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung
- Intuitive Benutzeroberfläche zeigt alle Prozessparameter übersichtlich an
- Modulare Trockenkammer lässt sich an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen
- Einfacher Zugang zu Anschlussventilen, Sensoren und Vakuumpumpen
Leistungseigenschaften
- Die Temperaturdifferenz kann mit Einsatz des optionalen Produkttemperatursensors ermittelt werden, um den Endpunkt zu bestimmen.
- Der Probenschutzstatus reduziert den Druck und stoppt das Beheizen, wenn die Probentemperatur über die eingestellten Sollwerte ansteigt.
- Flexible Trockenkammern mit einstellbarem Stellflächenabstand
- Eine zusätzliche Kontrolleinheit kann außerhalb des Abzugs angeordnet und angeschlossen werden, um den Prozess von außen zu überwachen.
- Umfassende Services stehen für Anwendungsunterstützung, Schulung, vorbeugende Wartung und IQ/OQ-Dokumentation zur Verfügung.
Infinite Control™
- Einfache Bedienung und Handhabung von Methoden
- Datenaufzeichnung und benutzerdefinierte Berichterstellung
- Prozessschema und -diagramm in Echtzeit
- Probenschutzstatus schützt kostbare Proben
- Zugriff auf Prozessparameter von jedem Gerät und praktische Push-Benachrichtigungen
Spezifikation
6 kg | |
R507 FCKW-frei | |
Edelstahl | |
Infinite-Control™ | |
Ja | |
Gefriertrocknung, Sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (max.) |
-55°bis +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
4 beheizbare Einlegeböden | |
Temperatur | |
Edwards nXDS6iC | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Bügel) | |
50 Hz | |
75 kg |