Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einlegeböden
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marke:  BUCHI 11L200PH2412110001
28395.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17254754
  • 29890.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung
  • Intuitive Benutzeroberfläche zeigt alle Prozessparameter übersichtlich an
  • Modulare Trockenkammer lässt sich an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen
  • Einfacher Zugang zu Anschlussventilen, Sensoren und Vakuumpumpen
Leistungseigenschaften
  • Die Temperaturdifferenz kann mit Einsatz des optionalen Produkttemperatursensors ermittelt werden, um den Endpunkt zu bestimmen.
  • Der Probenschutzstatus reduziert den Druck und stoppt das Beheizen, wenn die Probentemperatur über die eingestellten Sollwerte ansteigt.
  • Flexible Trockenkammern mit einstellbarem Stellflächenabstand
  • Eine zusätzliche Kontrolleinheit kann außerhalb des Abzugs angeordnet und angeschlossen werden, um den Prozess von außen zu überwachen.
  • Umfassende Services stehen für Anwendungsunterstützung, Schulung, vorbeugende Wartung und IQ/OQ-Dokumentation zur Verfügung.
Infinite Control™
  • Einfache Bedienung und Handhabung von Methoden
  • Datenaufzeichnung und benutzerdefinierte Berichterstellung
  • Prozessschema und -diagramm in Echtzeit
  • Probenschutzstatus schützt kostbare Proben
  • Zugriff auf Prozessparameter von jedem Gerät und praktische Push-Benachrichtigungen
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
R507 FCKW-frei
Edelstahl
Infinite-Control™
Ja
Gefriertrocknung, Sublimation
IP 20
220/240 V
1,8 kW (max.)
-55°bis +30 °C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
4 beheizbare Einlegeböden
Temperatur
Nicht enthalten
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Bügel)
50 Hz
75 kg