Learn More
Micronova™ LyoTool™ Mopp mit doppeltem Flachkopf
Ein anwenderspezifischer Flachkopf-Mopprahmen mit zwei Platten, der speziell für die Reinigung der oberen und unteren Lyophille-Einlegeböden in einem Durchgang entwickelt wurde. Konzipiert für die Verwendung mit Flachkopf-Moppaufsätzen der Serien SnapMop™ und PocketMop™.
Marke: Micronova™ QDBP14-03
420.38 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.35000kg
Benötigt : Snapmop oder Pocketmop 14 in. (35,56 cm)-Aufsätze und Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Der Micronova LyoTool™ Mopp mit doppeltem Flachkopf verfügt über zwei Kompressionsplatten, die sicherstellen, dass eine gleichmäßige Menge Desinfektionsmittel gleichzeitig auf der Ober- und Unterseite der Lyophille-Einlegeböden freigesetzt wird.
- Flachkopf-Moppadapter mit zwei Platten
- Reinigt die Ober- und Unterseite der Lyophille-Einlegeböden in einem Durchlauf
- Kompressionsplatten für eine gleichmäßige Desinfektion
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl und Acetal
- Zur Verwendung mit SnapMop oder PocketMops
- Beständig gegen starke Desinfektionsmittel
- Autoklavierbar
Spezifikation
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in.) | |
Doppelt Flach | |
14 in. | |
35,6 cm | |
7,6 cm | |
8,9 cm | |
Chemikalien | |
1 pro St. | |
LyoTool | |
Acetal, Edelstahl (304), elektropoliert, Edelstahl |
Mop | |
Schwarz | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3 in. | |
3,5 in. | |
Ja | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
Gleichzeitige Reinigung und Desinfektion der Ober- und Unterseite von Lyophille-Einlegeböden |