Learn More
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Density gradient medium for the isolation of mononuclear cells
168.75 € - 870.75 €
Spezifikation
Zelltyp | Mononuclear Cells |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15257179
|
STEMCELL Technologies
07861 |
6 x 500 mL |
870.75 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17171036
|
STEMCELL Technologies
07801 |
250 mL |
168.75 €
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17181036
|
STEMCELL Technologies
07811 |
4 x 250 mL |
442.50 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
- Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
- Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
- Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
Spezifikation
Mononuclear Cells | |
Cell Isolation |