missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ LY 379268 disodium salt
Sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453); selective group II mGlu receptor agonist
528.00 €
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | LY 379268 disodium salt |
Molekulargewicht | 231.11 |
Hemmstoffe | LY 379268 disodium salt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18767387
|
Tocris Bioscience™
5064/10 |
10 mg |
528.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453), a highly selective group II mGlu receptor agonist.Spezifikation
>98% | |
LY 379268 disodium salt | |
231.11 | |
LY 379268 disodium salt |
Nur für Forschungszwecke