Learn More
Thermo Scientific™ Lutetium-Test-Adapter
Diese Geräte stellen eine intelligente Alternative zu herkömmlichen Prüfquellen für Ihre Strahlungsmessgeräte ohne die fehleranfällige Korrektur der Halbwertzeit oder Probleme mit Transport oder Entsorgung dar.
729.00 €
Spezifikation
Detektortyp Gehäuse Lu2O3
Material MS-KomponenteGehäuse Lu2O3
Produkttyp Lutetium-Test-Adapter:
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Gemäß den Richtlinien für die Lieferung von Gefahrstoffen US DOT oder IATA gelten diese Adapter aufgrund ihres natürlichen Ursprungs und der geringen spezifischen Aktivität nicht als radioaktive Stoffe.
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10787265
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
425068571
9 g-Lutetium-Testadapter für RadEye B20
729.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Lu2O3
MS-KomponenteGehäuse Lu2O3
Lutetium-Test-Adapter:
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lutetium-Test-Adapter