Learn More
Lutetium-Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Verpackung:
Mylar, unter Argon
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lutetium foil |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) thick |
CAS | 7439-94-3 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Summenformel | Lu |
MDL-Nummer | MFCD00011098 |
Menge | 25 x 25 mm |
Synonym | lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N |