Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Lugol‘sche Lösung
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
Pro-Lab Diagnostics™ Färbemittel werden in eigens dafür eingerichteten Labors unter Verwendung der besten Rohstoffe nach höchsten Standards hergestellt. Vor der Freigabe müssen strenge Qualitätskontrollen und Filterverfahren durchlaufen werden, um sicherzustellen, dass alle Färbemittel hervorragende Leistungsmerkmale aufweisen.
- Gebrauchsfertige Färbemittel in praktischen und wirtschaftlichen Größen
- Nach dem Färben mit Kristallviolett, aber vor Ethanol auftragen
- Färbt das Peptidoglycan grampositiver Organismen.
Spezifikation
Spezifikation
| Lösungstyp | Reagenz |
| Typ | Lugols Jod |
| Menge | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gram-Färbemethode zur Erstdifferenzierung zwischen grampositiven und gramnegativen Bakterien |
| Farbe | Dunkelbraun |
| Material | Ethanol, Kaliumjodid, Jod, Methanol |
| Lagerungsbedingungen | An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren |
| Färbemitteltyp | Gram-Färbelösung |