Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Spritzen mit Luer-Konus, gasdicht, für GC-Systeme
Artikelnummer. p-3665968 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 ml
Kanülen-Gauge:
23s G
26 ga.
Länge (metrisch):
57 mm
80 mm
85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gaschromatographiesysteme
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH Autosampler und TriPlus 100LS Autosampler
Artikelnummer. 10371195
Marke: Thermo Scientific™ 36502025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Konus-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen in Ihr GC-System. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Konus-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Besteht aus hochwertigen Materialien und ist für einfache, genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen konzipiert.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 ga.
Länge (angloamerikanisch) 3,15 in.
Länge (metrisch) 80 mm
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Befestigt
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.