Learn More
B Braun™ X100 5ml Luer Syringe pack of 100
Verwenden Sie diese Spritzenart für Tuberkulininjektionen. Die B Braun™ Tuberkulin-Leur-Spritzen sind ein wesentliches Hilfsmittel für diese Art von medizinischem Bedarf bei Patienten.
Marke:  B Braun™ 4606051V
Artikelnummer. 12732637
  • 12.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Minimaler Silikonrückstand
  • Positiver Kolbenstopp
  • 5 ml
  • Gewicht: 1.0 kg
Spezifikation
Spezifikation
Polyisopren-Gummi (Spitze), Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Tuberkulinspritze
100/Packung
Steril
Kolben
100/Pckg.
5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
B Braun™ X100 5ml Luer Syringe pack of 100 >