Learn More
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300
Diese Maske gewährleistet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen mit Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft. Die Atemschutzmaske der 3M Serie 8300 gewährleistet ein gleichbleibend hohes Wirkverhalten und sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
Marke: 3M™ 7100011455
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bequemer, wirksamer Atemschutz in Branchen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln und/oder anderen nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.- Geprüft und zertifiziert nach AS/NZS 1716:2003
- Robuste Außenschale für hohe Formbeständigkeit
- M-Nasenklemme mit nur wenigen Druckpunkten sitzt bequem auf der Nase
- Geflochtene Kopfbänder sorgen für Tragekomfort an Hals, Gesicht und Kopf und geben ein sicheres Gefühl
- Modernes 3M™ Elektret-Filtermaterial mit konsistent hohem Wirkverhalten sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand
- Das extraweiche, gepolsterte Innenfutter unterstützt den Tragekomfort
- Modelle mit dem Cool Flow™ Ausatemventil bieten auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder bei schwererer körperlicher Belastung Tragekomfort
- Farbige Kopfbänder ermöglichen eine problemlose Unterscheidung: Gelb für P1, Blau für P2
Spezifikation
AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Für Branchen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind | |
8320 |
FFP2 | |
Partikel-Atemschutzmaske ohne Ventil | |
Ja | |
Aluminum clip |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300 > Model: 8320; Filter efficiency: FFP2; Unvalved; QTY: 10/Pk.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur