Learn More
Lucifer gelb CH, Dilithium-Salz, ≥99 %, >95 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Chemische Identifikatoren
CAS 67769-47-5
Summenformel C13H9Li2N5O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 457.241
InChI-Schlüssel RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym 6-Amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-Disulfonsäure-Dilithiumsalz
PubChem CID 124220108
ChEBI CHEBI:52106
IUPAC-Name Dilithium; 6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5,8-Disulfonat
SMILES [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luzifergelb CH, Dilithiumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Prozentgehaltsbereich > 95 %
Formelmasse 457.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Farbe Orange bis Gelb
Menge 100 mg
Physikalische Form Pulver