Learn More
WTW™ LTA 1Leitfähigkeitsmeßzelle
Click to view available options
Zellkonstante:
1 cm-1
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 1 cm-1 |
| Typ | Spezial-Leitfähigkeitszelle |
| Enthält | 2-Elektrode, Adapterkabel K/LTA |
| Modell | LTA 1 |