Learn More
Grant Instruments™ ecocool™ Gekühltes/geheiztes Umwälzbad
Einsparungen bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Kompressoreinheiten. Die Grant Instruments™ ecocool™ Gekühlten/geheizten Umwälzbäder werden als gebrauchsfertige Kits geliefert und enthalten standardmäßig Zubehörschläuche, Klemmen und Anschlüsse.
Marke: Grant Instruments™ ECOCOOL 100R
4133.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21805" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der ECO-Modus optimiert die erforderliche Kühlregelung und ermöglicht bei Bedarf eine schnelle Abkühlung.
- Echte Energieeinsparung gegenüber Mitbewerbergeräten, die nur den Kompressor ein- oder ausschalten.
- intuitive Bedienung
- Vorderer Ablass mit tropffreiem Ventil.
- Nach den höchsten Spezifikationen in Großbritannien gebaut, Versand innerhalb von 5 Tagen, 4 Jahre branchenführende Garantie.
- Modernes, schlankes und attraktives Design
- Thermostat und Kühler arbeiten in Einklang, keiner funktioniert allein, wodurch jegliche Gefahr von Überhitzung oder Einfrieren ausgeschlossen wird.
- Ein einzelner Schalter auf der Vorderseite für mehr Anwendungskomfort.
- Keine Seitenschlitze – um dem Anwender zu entsprechen, nicht dem Gerät.
Spezifikation
5 l | |
-20°C bis +100°C | |
ecocool™ 100 | |
0,05°C | |
245 mm | |
640 mm | |
29 kg | |
50/60 Hz |
250W bei 20°C, 230W bei 10°C, 185W bei 0°C, 115W bei -10°C, 40W bei -10°C | |
4-stellige LED-Anzeige | |
3 | |
4 Jahre | |
154 mm | |
118 mm | |
120/230 V |