Learn More
Grant Instruments™ ecocool™ Gekühltes/geheiztes Umwälzbad
Einsparungen bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Kompressoreinheiten. Die Grant Instruments™ ecocool™ Kühl-/Heizthermostatbäder werden als gebrauchsfertige Kits geliefert und enthalten standardmäßig Zubehörschläuche, Klemmen und Anschlüsse.
Marke: Grant Instruments™ ECOCOOL 150R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der ECO-Modus optimiert die erforderliche Kühlregelung und ermöglicht bei Bedarf eine schnelle Abkühlung.
- Echte Energieeinsparung gegenüber Mitbewerbergeräten, die nur den Kompressor ein- oder ausschalten.
- intuitive Bedienung
- Vorderer Ablass mit tropffreiem Ventil.
- Nach den höchsten Spezifikationen in Großbritannien gebaut, Versand innerhalb von 5 Tagen, 4 Jahre branchenführende Garantie.
- Modernes, schlankes und attraktives Design
- Thermostat und Kühler arbeiten in Einklang, keiner funktioniert allein, wodurch jegliche Gefahr von Überhitzung oder Einfrieren ausgeschlossen wird.
- Ein einzelner Schalter auf der Vorderseite für mehr Anwendungskomfort.
- Keine Seitenschlitze – um dem Anwender zu entsprechen, nicht dem Gerät.
Spezifikation
6 l | |
-25°C bis +150°C | |
6 l | |
3 | |
4 Jahre | |
154 mm | |
118 mm | |
120/230 V |
400W bei 20°C, 330W bei 10°C, 200W bei 0°C, 109W bei -10°C, 60W bei -10°C | |
Vollfarbiger QVGA-TFT | |
ecocool™ 150 | |
0,02°C | |
245 mm | |
640 mm | |
29 kg | |
50/60 Hz |