Learn More
Corning™ LSE™ Schüttel-Inkubatoren
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
4 x 1 l-, 5 x 500 ml-, 9 x 250 ml-, 16 x 125 ml-Kolben
49 l-Kolben
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz, EU- und UK-Stecker
Drehzahlbereich:
20 bis 400 U/min
20 bis 300 U/min
Gewicht (metrisch):
37,7 kg
63,6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Überragende Temperaturkonstanz
- Großer Sichtbereich für die ungestörte Überwachung von Proben
- Großes Betriebstemperaturbereich
- Mehrere Stellmöglichkeiten
- Präzisions-Schüttelmechanismus
- Glastür in Standardgröße und Innenbeleuchtung zur einfachen Ansicht von Proben
- Die mechanische Konvektion sorgt für eine sichere, stabile Temperaturumgebung und eine schnelle Wiederherstellung der Kammertemperatur nach dem Öffnen der Tür
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 19 mm |
| Drehzahlbereich | 20 bis 300 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, EU- und UK-Stecker |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 ° bis 80 °C |
| Aufnahmevermögen | 4 x 1 l-, 5 x 500 ml-, 9 x 250 ml-, 16 x 125 ml-Kolben |
| Produkttyp | Inkubator |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,2°C bei 37°C |
| Material | Außenabmessungen: Kaltgewalzter Stahl; Innenraum: Edelstahl gespiegelt |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 21,4 in. |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 15,6 in. |
| Mehr anzeigen |