Learn More
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler ohne Plattform
Zwei Plattformoptionen aus Edelstahl
1787.80 €
Spezifikation
Orbit | 19 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 20 bis 300 U/min |
Spannung | 230 V |
Stromstärke | 0,25 A |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11991991
|
Corning™
6782-NP |
UK-Stecker |
1787.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11961991
|
Corning™
6781-NP |
EU-Stecker |
1787.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Corning LSE Orbitalschüttler eignet sich für eine Vielzahl von Schüttel- und Mischanwendungen.Ein leistungsstarker bürstenloser Motor und ein ausgewuchteter Schüttelmechanismus sorgen für einen reibungslosen Betrieb über Jahre hinweg.Es sind verschiedene, leicht auszutauschende Plattformen erhältlich (separat bestellen).
- Zwei Plattformoptionen aus Edelstahl
- 19 mm-Orbit für die Belüftung von Kulturen und Färbegelen
- Große Digitalanzeige mit Einknopfsteuerung
- Digitale Steuerung von Schüttelgeschwindigkeit und -zeit
- Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren geeignet
- Max. Kapazität:4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml oder 16 x 125 ml
Spezifikation
19 mm | |
230 V | |
50/60 Hz | |
312 x 255 x 130 mm | |
312 mm | |
7,3 kg |
20 bis 300 U/min | |
0,25 A | |
Plattform aus Edelstahl | |
130 mm | |
255 mm | |
NP |