Learn More
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler ohne Plattform
Zwei Plattformoptionen aus Edelstahl
Marke: Corning™ 6781-NP
1414.90 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Corning LSE Orbitalschüttler eignet sich für eine Vielzahl von Schüttel- und Mischanwendungen.Ein leistungsstarker bürstenloser Motor und ein ausgewuchteter Schüttelmechanismus sorgen für einen reibungslosen Betrieb über Jahre hinweg.Es sind verschiedene, leicht auszutauschende Plattformen erhältlich (separat bestellen).
- Zwei Plattformoptionen aus Edelstahl
- 19 mm-Orbit für die Belüftung von Kulturen und Färbegelen
- Große Digitalanzeige mit Einknopfsteuerung
- Digitale Steuerung von Schüttelgeschwindigkeit und -zeit
- Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren geeignet
- Max. Kapazität:4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml oder 16 x 125 ml
Spezifikation
19 mm | |
230 V | |
EU-Stecker | |
Plattform aus Edelstahl | |
130 mm | |
255 mm | |
NP |
20 bis 300 U/min | |
0,25 A | |
50/60 Hz | |
312 x 255 x 130 mm | |
312 mm | |
7,3 kg | |
30 Sekunden bis 99 Minuten 50 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden, unter 10 min in Schritten von 1 Sekunde, Timer HOLD-Funktion (Min.). |