missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ LSE™ Nutating Mixer, EU-Stecker
Ein kleiner 3D-Mischer für den persönlichen Gebrauch, der sich ideal für Umgebungstemperatur- und Kühlraum-Experimente eignet. Ideal für Anwendungen wie Immunhistochemie, Mischen und Resuspendieren von kleinen Behältern in Blut- oder Zentrifugenröhrchen, die mit einer Noppenmatte sicher am Mixer gehalten werden.
Marke: Corning™ 6721
282.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringer Platzbedarf
- Für Kühlräume geeignet
- Matte mit Vertiefungen
- 3D-Bewegung
- Ideal zum Mischen und Resuspendieren von Proben
Spezifikation
0,8 kg | |
120 V | |
0,03 A | |
cETLus | |
50/60 Hz | |
14,6 cm | |
≤80 %, nicht kondensierend | |
2 Jahre |
20 ° | |
4°C bis 40°C | |
1,75 lb. | |
EU-Stecker | |
5,75 in. | |
24 x 17 cm (9,5 x 6,75 in.) | |
Matte mit Vertiefungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur