Learn More
Corning™ LSE™ Festwinkelrotoren
Rotoren mit verschiedenen Röhrchengrößen und Kapazitätskonfigurationen
Marke: Corning™ 480137
636.22 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit der Corning LSE Kompaktzentrifuge
- Verschiedene Konfigurationen: 6 x 50 ml, 12 x 15 ml, 18 x 1.5 ml-Röhrchen
- Maximale RPM: 6000
Spezifikation
Rotor | |
6.000 U/min | |
Fest |
12 x 15 ml | |
Corning™ LSE™ Kompaktzentrifuge |