Learn More
Corning™ LSE Digitaler Mikrotiterplattenschüttler
Große Kapazität – Verarbeitung von bis zu 4 Mikrotiterplatten
1124.60 €
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10713042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
6781-4
6781-4
1124.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11971991
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
6782-4
6782-4
1124.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Corning LSE digitale Mikrotiterplatten-Schüttler verfügt über eine digitale Steuerung von Schüttelgeschwindigkeit und Laufzeit.Ein einziger Regler wird zum Einstellen der Parameter verwendet, und die Werte werden auf einer großen 3-stelligen Anzeige angezeigt.Ein stabiler Sockel umschließt den Motor und sorgt für einen leisen, vibrationsfreien Betrieb.
Die mitgelieferte Edelstahlplattform bietet Platz für bis zu 4 Mikrotiterplatten (Standard- oder tiefe Wells), und der Schüttler ist für den Einsatz in temperaturkontrollierten Umgebungen von 4 °C bis 65 °C geeignet.
  • Große Kapazität – Verarbeitung von bis zu 4 Mikrotiterplatten
  • 3 mm-Orbit für Resuspendierung, Homogenisierung oder Vortexen
  • Große Digitalanzeige mit einem Drehknopf zur Steuerung von Geschwindigkeit und Zeit
  • Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE Digitaler Mikrotiterplattenschüttler