Learn More
Corning™ LSE™ digitales Trockenbadheizgerät
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Blockdeckel
Digitale Corning LSE Trockenbadheizgeräte sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen großen Temperaturbereich bis zu 150 °C, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, Histologie, in klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich sind. Sie wurden entwickelt, um die beste Kombination von Funktionen wie Blockkapazität, zwei Displays und einem externen Temperatursensor zu vereinen, der Life-Science-Forschern das Vertrauen und die Effizienz gibt, die sie bei der Arbeit mit wertvollen Proben benötigen.
- Einzel-, Doppel- und vierfach Blockleistung zur Maximierung der Probenverarbeitung
- Die duale Anzeige ermöglicht eine einfache Überwachung der Temperatur und Zeit
- Die USB-Konnektivität ermöglicht eine Rückverfolgung der Daten
- Die Blockkammer aus Spritzguss bietet eine hervorragende Temperaturkonstanz
- **Blöcke separat erhältlich**
Spezifikation
Spezifikation
| Steckertyp | EU |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +5 °C bis 150 °C |
| Typ | Trockenbad/Block |
| Display | Digital, dual |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekularbiologie, Histologie, Klinik-, Umwelt- und Industrielabore |
| Enthält | Blockdeckel |
| Anzahl Blöcke | 1 |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,3 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±0,2 °C |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,3 in. |
| Mehr anzeigen |