Learn More
Corning™ LSE™ digitales Trockenbadheizgerät
Artikelnummer. 15703732 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1
2
Spannung:
230 V
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15703732
Marke: Corning™ 6886DB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Blockdeckel
Corning™ LSE™ digitale Trockenbadheizgeräte sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen breiten Temperaturbereich bis zu 150 °C, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, Histologie, in klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich sind.
Digitale Corning LSE Trockenbadheizgeräte sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen großen Temperaturbereich bis zu 150 °C, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, Histologie, in klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich sind. Sie wurden entwickelt, um die beste Kombination von Funktionen wie Blockkapazität, zwei Displays und einem externen Temperatursensor zu vereinen, der Life-Science-Forschern das Vertrauen und die Effizienz gibt, die sie bei der Arbeit mit wertvollen Proben benötigen.
  • Einzel-, Doppel- und vierfach Blockleistung zur Maximierung der Probenverarbeitung
  • Die duale Anzeige ermöglicht eine einfache Überwachung der Temperatur und Zeit
  • Die USB-Konnektivität ermöglicht eine Rückverfolgung der Daten
  • Die Blockkammer aus Spritzguss bietet eine hervorragende Temperaturkonstanz
  • **Blöcke separat erhältlich**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 ° bis 150 °C
Typ Trockenbad/Block
Display Digital, dual
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie, Histologie, Klinik-, Umwelt- und Industrielabore
Enthält Blockdeckel
Anzahl Blöcke 2
Temperaturgenauigkeit ± 0,3 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,2 °C
Breite (angloamerikanisch) 8,3 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,7 in.
Höhe (metrisch) 12 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.0 lb
Gewicht (metrisch) 3.2 kg
Spannung 230 V