Learn More
DWK Life Sciences LS Borosilikatfläschchen, Typ I
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Die Wheaton™ Glasfläschchen für Flüssigszintillation bestehen aus Borosilikatglas.
Marke: DWK Life Sciences 986586
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten.
- Die Einlage aus Metallfolie/Kork ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole.
- Die Konuseinlage aus Polyethylen ist rissbeständig und verfügt über ausgezeichnete Drehmomentstabilität und Dichtungseigenschaften.
Spezifikation
Poly-Seal-Kegel | |
28 mm | |
20 ml | |
Harnstoff | |
500/Packung |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
500 | |
61 mm | |
22 bis 400 |