Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2, GST Tag Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
Marke:  Invitrogen™ PV4874
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15488763
  • 12390.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mutations in the LRRK2 gene have been associated with Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_940980.2
204.9 kDa
LRRK2
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
Baculovirus
Recombinant, Catalytic
Signal Transduction
Kinase Assay
1 mg
LRRK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Polysorbate 20, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors