Learn More
IKA™ LR 1000-Steuerungssystem
GREENER_CHOICE
Kostengünstiger, modularer Laborreaktor zur Optimierung chemischer Reaktionsprozesse sowie für Misch-, Dispergier- und Homogenisierungsaufgaben im Labormaßstab, insbesondere in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie. Passt sich schnell und einfach an eine Vielzahl von Anwendungen und Anforderungen an.
Marke:  IKA™ 0025001991
12153.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16268611
  • 14391.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Herausragende Merkmale sind die intuitive Menüführung, die integrierte pH- und Temperatursensoranbindung sowie mehrere Schnittstellen, die die Anzeige und Speicherung prozessrelevanter Daten auf einem PC ermöglichen. Mit der Laborsoftware labworldsoft™ (Zubehör) ist es möglich, den Reaktor sogar über PC zu steuern und weitere Einstellungen vorzunehmen. Zusätzlich ist ein Steuerventilanschluss zum Anschluss eines Magnetventils (Zubehör) für die programmbasierte Kühlwassersteuerung integriert.
Das Medium kann entweder auf eine feste Maximaltemperatur von 120 °C oder auf eine eingestellte Temperatur durch die Heizung am Boden des Gefäßes erhitzt werden. Ein Temperatursensor im Medium sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur erreicht wird. Sowohl ein PT 100.30 Temperatursensor als auch die entsprechende Buchse LR 100.61 für den Deckel sind im Lieferumfang enthalten.
  • Komponenten in Kontakt mit dem Medium: Edelstahl (ALSI 316 L), FFKM, PTFE, PEEK, Borosilikatglas 3.3
  • Großes, gut lesbares TFT-Display für einfache Menüführung
  • Integrierter Steuerventilanschluss zum Anschluss eines Magnetventils (Zubehör) für die programmbasierte Kühlwassersteuerung
  • Integrierte Wägefunktion
  • Die Drehmoment-Trendmessung zeigt Veränderungen der Produktviskosität an
  • Integrierter pH-Sensoranschluss
  • RS 232- und USB-Schnittstelle zur Anwendung des Geräts mit der Laborsoftware labworldsoft
  • Standardverbindungsstücke am Deckel: 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14 zur flexiblen Anpassung weiterer Geräte
  • Erweiterbar für den Einsatz mit dem ULTRA-TURRAX™ T 25 Digital (Zubehör)
  • Vakuumventil im Lieferumfang enthalten
  • Ankerrührer mit PTFE-Schabern
  • Verbindungsstücke zum Anschließen einer Kühlquelle an der Rückseite des Geräts
  • Händisch einstellbarer Sicherheitskreis
  • Integrierte Sicherheitsabschaltung, wenn Gefäß oder Deckel vom Sockel entfernt werden
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
AISI 316L, 1.4571, Borosilikatglas 3.3, PTFE, PEEK, FFKM
PT 100.30 Temperatursensor,, Buchse LR 1000.61 für den Deckel
120 deg;C
23 kg