Learn More
R&L Enterprises™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit Tétine-Anschluss
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ Flüssiggas-Propan- und Butan-Bunsenbrenner sind für 35 Millibar-Propan und 28 Millibar-Butan-Anwendungen ausgelegt, wobei die entsprechenden Druckbegrenzungsventile an den Gasflaschen angebracht sind.
Marke:  R&L Enterprises™ 4010/1
Artikelnummer. 11709777
  • 46.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erreicht im Allgemeinen Temperaturen, die etwas niedriger sind als bei Erdgas, der Bereich liegt bei 850°C bis 950°C
  • Flüssiggase sind flüchtiger als Kohle oder Erdgas – deshalb sind alle Jets auf Treibgasbrennern mit einer Fügeverbindung versiegelt
  • Für den Fall, dass Düsen ausgetauscht werden müssen, muss eine Verbindungsmasse verwendet werden
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
  • Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Bunsenbrenner
13 mm
150 mm
Je 1
Butan, Propan, Flüssiggas
Tétine-Verbinder
Tétine-Verbinder
0,8 kg
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit Tétine-Anschluss > Höhe: 150 mm