Learn More
Fisherbrand™ BURNER SEMI MICRO LPG
Geeignet für 35 Millibar-Propan- und 28 Millibar-Butan-Anwenduingen, wobei die entsprechenden Druckbegrenzungsventile an den Gasflaschen angebracht sind.
Marke:  Fisherbrand™ 4015/1
Artikelnummer. 12842164
  • 29.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Düsen sind mit einer Verbindungsmasse versiegelt
  • Aus Messing, vernickelt
  • Gesamthöhe 88 mm
Spezifikation
Spezifikation
Semi-Mikrobrenner
9 mm
Je 1
Butan, Propan, Flüssiggas
88 mm