Learn More
Thermo Scientific™ LP Vortexmischer
Mit unserem Vortexschüttler mit niedrigem Profil können Sie die Proben entweder dauerhaft oder stoßweise im Impulsmodus mischen.
381.60 €
Spezifikation
Drehzahlbereich | 0 bis 3.000 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
Spannung | 100 bis 240 V |
Produkttyp | Mixer |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15288834
|
Thermo Scientific™
88880017 |
US-Stecker | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ LP Vortexmischer können Sie Ihre Proben einem kontinuierlichen oder stoßweisen Mischvorgang unterziehen.
- Design mit niedrigem Profil und kleiner Stellfläche
- Durchgehende oder Impulsfunktionen
- Drehzahlsteuerung: 0 bis 3000 U/min
- Integrierte Sicherheitsfunktion gegen Überladung
Große Auswahl an optionalem Zubehör für verschiedene Gefäßarten
Garantie
2 Jahre Garantie
Spezifikation
0 bis 3.000 U/min | |
100 bis 240 V | |
CE | |
Gummitabular | |
3,3 in. | |
8.3 in. | |
6.1 in. | |
6.8 lb. | |
LP Vortex Mixer | |
2 Jahre |
100/240 V, 50/60 Hz | |
Mixer | |
50/60 Hz | |
8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm) | |
83 mm | |
210 mm | |
154 mm | |
3.1 kg | |
Continuous, Touch |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.