Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit flachem Profil und flachen Kappen
Steigern Sie die Effizienz von Reaktionen mit diesen Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0776
254.60 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil sind ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern und mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel sind.
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Durch das niedrige Profil der Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale
- Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
- Maximale Röhrchenkapazität von 150 μl mit Kappe
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
- Markierte A-H-Endlaschen (8 Streifen) und 1–12 Endlaschen (12 Streifen)
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Gefährlich: Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,1 ml | |
Thermocycler | |
Flaches Profil | |
Flache Kappen | |
Röhrchen mit flachem Profil und flacher Kappe |
Naturfarben | |
0,15 ml | |
Polypropylen | |
Flache Kappen | |
250 Streifenröhrchen und Kappen |