Learn More
Cytiva Markerkit für niedrige pl-Konzentration
Die Marker können parallel zu den experimentellen Proben auf isoelektrischen Fokussiergelen laufen.
Marke:  Cytiva 29443548
330.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21982" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16592532
  • 404.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • PL-Marker sind lyophilisierte Mischungen aus stabilen, salzfreien und hochaufgereinigten Proteinen
  • Diese Marker sind nicht vorgefärbt
  • Amylglucosidase - 3,50 pI (nativ)
  • Methylrot (Farbstoff) - 3,75 pI (nativ)
  • Glucoseoxidase - 4,25 pI (nativ)
  • Trypsin-Inhibitor - 4,55 pI (nativ)
  • B-Lactoglobulin A - 5,20 pI (nativ)
  • Carboanhydrase B (Rind) - 5,85 pI (Nativ)
  • Carboanhydrase B (human) - 6,55 pI (nativ)
  • Nicht zur Verwendung in denaturierenden (Harnstoff-) Systemen
  • Aufbewahrung bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
3,5 bis 6,5
Zur Verwendung für die isoelektrische Fokussierung (IEF)
4 °C