Få mere at vide
SI Analytics™ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
Artikelnummer. 10060031 Shop alle SI Analytics produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Länge (metrisch):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Diaphragma:
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10060031
Brand: SI Analytics™ 285118088
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit niedrigem Wartungsaufwand und Schraubverschlusskopf ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Anschlusstypen Schraubverschlusskopf
Diaphragma Keramikmembran
Material L-Glas
pH-Bereich 2 bis 12
Typ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell L 7781 Hd
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +80 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.