Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flache Zirkoniumtiegel
Artikelnummer. 15493595
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Höhe (metrisch):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15493595
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035947.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Niedrig
Material Zirkonium
Kapazität (metrisch) 35 ml
Außendurchmesser (metrisch) 46mm
Höhe (metrisch) 30mm
Product Type Zirkoniumtiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 38mm