Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flache Zirkoniumtiegel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Höhe (metrisch):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Niedrig |
| Material | Zirkonium |
| Kapazität (metrisch) | 55mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 47mm |
| Höhe (metrisch) | 43mm |
| Product Type | Zirkoniumtiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 38mm |