Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Mit Bördelrand und Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | Polypropylen |
Schritten | 5 ml |
Graduated | Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur