Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit niedriger Form
Artikelnummer. 15483585
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
100 ml
250 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Höhe (metrisch):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15483585
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035906.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Niedrig
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 20mL
Außendurchmesser (metrisch) 33mm
Höhe (metrisch) 30mm
Product Type Nickel-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 25mm