Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inconel-Tiegel mit niedriger Form
Artikelnummer. 15453595
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
25mL
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Höhe (metrisch):
23mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15453595
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035928.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Niedrig
Material Inconel
Kapazität (metrisch) 25mL
Außendurchmesser (metrisch) 45mm
Höhe (metrisch) 23mm
Product Type Inconel Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 38mm